Få mere at vide
Neodym(III)trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Neodymium(III) trifluoromethanesulfonat anvendes i Aldol-reaktionen af silylenoletherer med aldehyder og som katalysator for dehydrering af fruktose, Diels-Alder-reaktioner af cyclopentadien og alkylakrylater, α-aminationsreaktioner af pyrazoloner, polymerisationsreaktioner af cyclosiloxaner, direkte polykondensation af dicarboxylsyrer og dioler, regioselektiv reduktiv ringåbning af benzylidenacetaler, Paal-Knorr cyclokondensation og nitratering af benzen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium (III) trifluoromethanesulfonate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Tæthed | 1.7 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 591.44 |
| Procent renhed | 98% |