Få mere at vide
Alfa Aesar™ Neodymium(III) titanate
Artikelnummer. 11355079
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11355079
Brand: Alfa Aesar™ A17366.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 12058-94-5
Molekylær formel Nd2Ti2O7
MDL nummer MFCD00192342
Synonym Neodymium titanium oxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) titanate
Mængde 5 g
Formel vægt 496.21