Få mere at vide
Neodym(III)sulfatoctahydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Neodym(III)sulfat bruges som katalysator, glas, krystal og kondensatorer i CRT-skærme for at forbedre kontrasten mellem røde og grønne farver.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium(III) sulfate octahydrate |
| Smeltepunkt | 1176 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Tæthed | 2.85 g/mL |
| Merck Index | 14,6450 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (80 g/L) ved 20 °C, moderat opløselig i stærke mineralsyrer. |
| Formel vægt | 720,78 (576,66 Vandfri) |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.