Få mere at vide
Neodym(III)sulfatoctahydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782012
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11393768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040253.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13477-91-3 | Nd2(SO4)3·8H2O
Det bruges som katalysator, glas, krystal og kondensatorer i CRT-skærme for at øge kontrasten mellem røde og grønne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13477-91-3
Molekylær formel Nd2(SO4)3·8H2O
MDL nummer MFCD00149803
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) sulfate octahydrate
Smeltepunkt 1176°C
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 720.78 (576.66 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Pink crystals
Tæthed 2.85 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neodymium(III) sulfate octahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Neodymium(III) sulfate octahydrate