Få mere at vide
Neodym(III)sulfatoctahydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11383768
Neodym(III)sulfatoctahydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383768
100 g, 100g
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11383768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040253.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13477-91-3 | Nd2(SO4)3·8H2O
Det bruges som katalysator, glas, krystal og kondensatorer i CRT-skærme for at øge kontrasten mellem røde og grønne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13477-91-3
Molekylær formel Nd2(SO4)3·8H2O
MDL nummer MFCD00149803
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) sulfate octahydrate
Smeltepunkt 1176°C
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 720.78 (576.66 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Pink crystals
Tæthed 2.85
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerR09L056 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer040253.22,040253.14
PartinummerY15K056 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/11/2024 Artikelnummer040253.22,040253.14
PartinummerY15K057 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/11/2024 Artikelnummer040253.22,040253.14
PartinummerY15K003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/11/2024 Artikelnummer040253.22,040253.14
PartinummerW23K030 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/10/2024 Artikelnummer040253.22,040253.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Neodym(III)sulfatoctahydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >