Få mere at vide
Neodymium(III) perchlorate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade
Artikelnummer. p-7051149
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11430291
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040568.NB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17522-69-9 | Cl3NdO12 | 442.58 g/mol
Neodym(III)perchlorat, der anvendes til fremstilling af komplekser af phosphinoxider. To tredimensionelle rammer sammensat af dobbelt gennemtrængende netværk af samme topologi, men forskellige stereoisomere strukturer, er blevet konstrueret ud fra selvsamling af den chirale byggeblok,Δ - ellerΛ -[Nd(ntb)2]3+.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17522-69-9
Molekylær formel Cl3NdO12
Molekylvægt (g/mol) 442.58
MDL nummer MFCD00198195
InChI nøgle HBKMAYJLXKBOER-UHFFFAOYSA-K
Synonym neodymium 3+ perchlorate, neodymium perchlorate, neodymium 3+ triperchlorate, neodymium 3+ ion triperchlorate ion, neodymium iii perchlorate aqueous solution
PubChem CID 13783607
IUPAC navn neodym(3+);triperchlorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) perchlorate
Fysisk form Væske
Mængde 5 g
FN nummer UN3211
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 550.68 (442.59 Anhydrous)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.