Få mere at vide
Neodymium(III) perchlorate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade
Beskrivelse
Neodym(III)perchlorat, der anvendes til fremstilling af komplekser af phosphinoxider. To tredimensionelle rammer sammensat af dobbelt gennemtrængende netværk af samme topologi, men forskellige stereoisomere strukturer, er blevet konstrueret ud fra selvsamling af den chirale byggeblok,Δ - ellerΛ -[Nd(ntb)2]3+.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium(III) perchlorate |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3211 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 550.68 (442.59 Anhydrous) |
| Grad | Reagens |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 50% w/w aq. soln. |
| Lugt | Odorless |