Få mere at vide
Neodymium(III) perchlorate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade
Artikelnummer. 11430291
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430291 5 g 5g
11440291 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430291 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040568.NB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17522-69-9 | Cl3NdO12 | 442.58 g/mol
Neodym(III)perchlorat, der anvendes til fremstilling af komplekser af phosphinoxider. To tredimensionelle rammer sammensat af dobbelt gennemtrængende netværk af samme topologi, men forskellige stereoisomere strukturer, er blevet konstrueret ud fra selvsamling af den chirale byggeblok,Δ - ellerΛ -[Nd(ntb)2]3+.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17522-69-9
Molekylær formel Cl3NdO12
Molekylvægt (g/mol) 442.58
MDL nummer MFCD00198195
InChI nøgle HBKMAYJLXKBOER-UHFFFAOYSA-K
Synonym neodymium 3+ perchlorate, neodymium perchlorate, neodymium 3+ triperchlorate, neodymium 3+ ion triperchlorate ion, neodymium iii perchlorate aqueous solution
PubChem CID 13783607
IUPAC navn neodym(3+);triperchlorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) perchlorate
Fysisk form Væske
Mængde 5 g
FN nummer UN3211
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 550.68 (442.59 Anhydrous)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.