Få mere at vide
Neodymium(III) Oxide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15897900
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15897900 25 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15897900 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1122760025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) Oxide
Smeltepunkt 2272°C
CAS 1313-97-9
Mængde 25 g
Tæthed 7.24 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00011134
Synonym Neodymium(III) oxide, Neodymium(III) oxide
Molekylvægt (g/mol) 336.48