Få mere at vide
Neodym(III)oxid, REacton™, 99% (REO)
Beskrivelse
keramiske kondensatorer, farveglas, kulbue-lys-elektroder, farve-tv-rør, dehydrogeneringskatalysator. Neodym(III)-oxid er en uorganisk forbindelse, der indeholder indre overgangsmetal neodym fra lanthanider-serien i +3 oxidationstilstand og oxid i forholdet 2:3. Det vedtager en sekskantet krystalstruktur. Det er også kendt som neodymoxid, neodymtrioxid, neodym(3+)oxid, neodym sesquioxid og dineodymiumtrioxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Keramiske kondensatorer, farveglas, kulbue-lyselektroder, farve-tv-rør, dehydrogeneringskatalysator
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2272 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Tæthed | 7.24 g/mL |
| Merck Index | 14,6450 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand; Opløselig i syrer. |
| Formel vægt | 336.48 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |