Få mere at vide
Neodym(III)oxid, REacton™, 99,999% (REO)
Artikelnummer. 15462367
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462367 100 g 100g
15452367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045566.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336,48 g/mol
Neodym(III)oxid bruges som katalysator i polymerkemi. Briller doteret med neodym(III)oxid er dikroiske af natur og bruges i svejsebriller og andre farvede glas. Det finder anvendelse i solid-state lasere, kulbue-lys elektroder og emaljer. Det tjener som udgangsmateriale for syntesen af andre neodym(III)-forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-97-9
Molekylær formel Nd2O3
Molekylvægt (g/mol) 336.48
MDL nummer MFCD00011134
InChI nøgle PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dineodymium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium (III) oxide
Smeltepunkt 2272 °C
Farve Blå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 7.24 g/mL
Merck Index 14,6450
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i syrer.
Formel vægt 336.48
Procent renhed 99.999%
Grad Reacton