Learn More
Neodym(III)oxid, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7048690
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
Product Code. 11396308
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011250.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Neodym(III)oxid bruges som katalysator i polymerkemi. Briller doteret med neodym(III)oxid er dikroiske af natur og bruges i svejsebriller og andre farvede glas. Det finder anvendelse i solid-state lasere, kulbue-lys elektroder og emaljer. Det tjener som udgangsmateriale for syntesen af andre neodym(III)-forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1313-97-9
Molekylær formel Nd2O3
Molekylvægt (g/mol) 336.48
MDL nummer MFCD00011134
InChI nøgle PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dineodymium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) oxide
Smeltepunkt 2272°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,6450
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vægt 336.48
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Tæthed 7.24 g/mL