Få mere at vide
Neodym(III)oxid, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11396308
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396308 25 g 25g
11386308 100 g 100g
11376308 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011250.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336,48 g/mol
Neodym(III)oxid bruges som katalysator i polymerkemi. Briller doteret med neodym(III)oxid er dikroiske af natur og bruges i svejsebriller og andre farvede glas. Det finder anvendelse i solid-state lasere, kulbue-lys elektroder og emaljer. Det tjener som udgangsmateriale for syntesen af andre neodym(III)-forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-97-9
Molekylær formel Nd2O3
Molekylvægt (g/mol) 336.48
MDL nummer MFCD00011134
InChI nøgle PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dineodymium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) oxide
Smeltepunkt 2272 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 7.24 g/mL
Merck Index 14,6450
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i syrer.
Formel vægt 336.48
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton