Få mere at vide
Neodym(III)oxid, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Neodym(III)oxid bruges som katalysator i polymerkemi. Briller doteret med neodym(III)oxid er dikroiske af natur og bruges i svejsebriller og andre farvede glas. Det finder anvendelse i solid-state lasere, kulbue-lys elektroder og emaljer. Det tjener som udgangsmateriale for syntesen af andre neodym(III)-forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2272°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,6450 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in acids. |
| Formel vægt | 336.48 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |
| Vis mere |