Få mere at vide
Neodym(III)oxid, REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Neodym(III)oxid bruges som katalysator i polymerkemi. Briller doteret med neodym(III)oxid er dikroiske af natur og bruges i svejsebriller og andre farvede glas. Det finder anvendelse i solid-state lasere, kulbue-lys elektroder og emaljer. Det tjener som udgangsmateriale for syntesen af andre neodym(III)-forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2272 °C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Udseende | Lyseblåt pulver |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Tæthed | 7,24 g/cm3 ved 20 °C |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i syrer. |
| Formel vægt | 336.48 |