Få mere at vide
Neodym(III)-oxid, 99,9%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-222140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10686802
Brand: Thermo Scientific Acros 211580250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-97-9
Molekylær formel Nd2O3
Molekylvægt (g/mol) 336.48
MDL nummer MFCD00011134
InChI nøgle PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dineodymium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III)-oxide
Smeltepunkt 2270.0°C
Navn note 99.9%
Farve Blå
CAS min % 99.85
CAS Max % 100.0
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.90%
Lineær formel ND2O3
Merck Index 14, 6450
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acids
Formel vægt 336.47
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 7.24
Tæthed 7.2400g/mL