Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium(III)-oxide |
| Smeltepunkt | 2270,0 °C |
| Navn note | 99.9% |
| Farve | Blå |
| CAS min % | 99.85 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 7.24 |
| Vis mere |