Få mere at vide
Neodym(III)-oxid, 99,9 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10606982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10606982 100 g Glasflaske 100g
10686802 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.63 DKK
    879.65 DKK / 100g
    Spare 97.98 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-97-9
Molekylær formel Nd2O3
Molekylvægt (g/mol) 336.48
MDL nummer MFCD00011134
InChI nøgle PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dineodymium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III)-oxide
Smeltepunkt 2270,0 °C
Navn note 99.9%
Farve Blå
CAS min % 99.85
CAS Max % 100.0
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.90%
Lineær formel ND2O3
Merck Index 14, 6450
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i syrer
Formel vægt 336.47
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 7.24
Tæthed 7.2400g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.