Få mere at vide
Neodymium(III) oxide, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Neodymium bruges i farveglas og til doping af nogle glaslasere, da det transmitterer 90 % af de blå, grønne og røde lysstråler. Neodymforbindelser bruges i glasfarvning, permanente magneter, kondensatorer, infrarøde filtre, resonatorer, katalyse (dienpolymerisation), lasermaterialer. Neodym(III)oxid bruges til at dope glas, inklusive solbriller, til at fremstille solid-state lasere og til at farve glas og emaljer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2272°C |
| Farve | Blue |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in mineral acids. |
| Formel vægt | 336.48 |
| Udseende | Light blue 3-12mm Sintered Lump |
| Tæthed | 7.24 g/cm3 at 20°C |