Få mere at vide
Neodym(III)oxid, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11393338
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393338 100 g 100g
11303348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11393338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036275.22
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336,48 g/mol
Neodymium bruges i farveglas og til doping af nogle glaslasere, da det transmitterer 90 % af de blå, grønne og røde lysstråler. Neodymforbindelser bruges i glasfarvning, permanente magneter, kondensatorer, infrarøde filtre, resonatorer, katalyse (dienpolymerisation), lasermaterialer. Neodym(III)oxid bruges til at dope glas, inklusive solbriller, til at fremstille solid-state lasere og til at farve glas og emaljer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-97-9
Molekylær formel Nd2O3
Molekylvægt (g/mol) 336.48
MDL nummer MFCD00011134
InChI nøgle PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dineodymium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) oxide
Smeltepunkt 2272 °C
Farve Blå
Fysisk form Sintret klump
Mængde 100 g
Udseende Lyseblå 3-12 mm sintret klump
Analyseprocentområde 99.9%
Tæthed 7.24
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i mineralsyrer.
Formel vægt 336.48
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.