Få mere at vide
Neodym(III)nitrid, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339737
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11339737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042091.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25764-11-8 | NNd | 158.249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25764-11-8
Molekylær formel NNd
Molekylvægt (g/mol) 158.249
MDL nummer MFCD00049990
InChI nøgle OVMJQLNJCSIJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium nitride, neodymium nitride ndn, neodymium iii nitride, neodymiumylidyneamine
PubChem CID 117628
IUPAC navn azanylidynenodym
SMIL N#[Nd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) nitride
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 158.25
Procent renhed 99.9%