Få mere at vide
Neodym(III) nitrathydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges i de selektive PVC-membransensorer. Sensoren med ionophor (L1) udviser signifikant forbedret selektivitet over for neodym (III).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium(III) nitrate hydrate |
| Smeltepunkt | ∽40 °C |
| Farve | Blå |
| Fysisk form | Våde krystallinske aggregater |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Violette krystaller |
| Analyseprocentområde | 99,99% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Vis mere |