Få mere at vide
Neodym(III)nitrathexahydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049104
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11327647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012912.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16454-60-7 | H12N3NdO15 | 438.344 g/mol
Neodymium(III)nitrathexahydrat bruges til at fremstille nanopartikler af neodymoxybromid og neodymoxid. Det bruges også til farvning af glas og til doping af nogle glaslasere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16454-60-7
Molekylær formel H12N3NdO15
Molekylvægt (g/mol) 438.344
MDL nummer MFCD00149799
InChI nøgle VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium nitrate hexahydrate, neodymium trinitrate hexahydrate, neodymium nitrate monohydrate, neodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, neodymium 3+ salt, hexahydrate, ksc491s0r, neodymiumnitratehexahydrate, neodymium nitrate 6-hydrate, neodymium 3+ trinitrate hexahydrate, neodymium iii nitrate hexahydrate
PubChem CID 204494
IUPAC navn neodym(3+);trinitrat;hexahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt ∼40°C
pH 3.0 to 4.0
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,6450
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 438.34 (330.25 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Neodymium(III) nitrate, hexahydrate