Få mere at vide
Neodym(III) nitrathexahydrat, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11327647
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327647 50 g 50g
11337647 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012912.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16454-60-7 | H12N3NdO15 | 438,344 g/mol
Neodymium(III)nitrathexahydrat bruges til at fremstille nanopartikler af neodymoxybromid og neodymoxid. Det bruges også til farvning af glas og til doping af nogle glaslasere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16454-60-7
Molekylær formel H12N3NdO15
Molekylvægt (g/mol) 438.344
MDL nummer MFCD00149799
InChI nøgle VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium nitrate hexahydrate, neodymium trinitrate hexahydrate, neodymium nitrate monohydrate, neodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, neodymium 3+ salt, hexahydrate, ksc491s0r, neodymiumnitratehexahydrate, neodymium nitrate 6-hydrate, neodymium 3+ trinitrate hexahydrate, neodymium iii nitrate hexahydrate
PubChem CID 204494
IUPAC navn neodym(3+);trinitrat;hexahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt ∼40 °C
pH 3.0 til 4.0
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,6450
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
Formel vægt 438,34 (330,25 Vandhold)
Procent renhed 99.9%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Neodymium(III) nitrate, hexahydrate