Få mere at vide
Neodymium(III) isopropoxide, 99% (REO), 2.5% w/v in toluene/isopropanol
Artikelnummer. 11338008
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338008 25 mL 25ml
11328008 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036573.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19236-15-8 | C9H24NdO3 | 324.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19236-15-8
Molekylær formel C9H24NdO3
Molekylvægt (g/mol) 324.53
MDL nummer MFCD00058819,MFCD00058819
InChI nøgle WOCLHTSADRFWMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium i-propoxide, neodymium iii isopropoxide
PubChem CID 25199945
SMIL [Nd].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) isopropoxide
Farve Blå
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Nd[OCH(CH3)2]3
Mængde 25 mL
FN nummer UN1993
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn tris(propan-2-ol) neodym
Formel vægt 321.3
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2.5% w/v in toluene/isopropanol
Fysisk form Væske