Få mere at vide
Neodymium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049272
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11366918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013661.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13709-42-7 | F3Nd | 201.24 g/mol
Neodym(III)fluorid, vandfrit anvendes i vid udstrækning til fremstilling og undersøgelse af fluorerede glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-42-7
Molekylær formel F3Nd
Molekylvægt (g/mol) 201.24
MDL nummer MFCD00011135
InChI nøgle XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn neodym(3+) trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) fluoride
Smeltepunkt 1410°C
Navn note Anhydrous
Farve Lilla
Fysisk form Crystalline Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 201.24
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.5 g/mL