Få mere at vide
Neodymium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11366918
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366918 25 g 25g
11376918 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013661.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13709-42-7 | F3Nd | 201.24 g/mol
Neodym(III)fluorid, vandfrit anvendes i vid udstrækning til fremstilling og undersøgelse af fluorerede glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-42-7
Molekylær formel F3Nd
Molekylvægt (g/mol) 201.24
MDL nummer MFCD00011135
InChI nøgle XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn neodym(3+) trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) fluoride
Smeltepunkt 1410°C
Navn note Anhydrous
Farve Lilla
Fysisk form Crystalline Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 201.24
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.5 g/mL