Få mere at vide
Neodymium(III)chlorid, ultratør, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049412
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11397857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014282.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10024-93-8
Neodym(III)chlorid bruges som forløber til fremstilling af neodymmetal. Det bruges som en katalysator og accelererer polymerisering af forskellige diener såsom polybutylen, polybutadien og polyisopren. Det har luminescensegenskaber og bruges i vid udstrækning som fluorescerende mærke i organiske molekyler og hjælper derved med let sporing af forbindelsen ved hjælp af fluorescensmikroskop under forskellige fysiske og kemiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10024-93-8
MDL nummer MFCD00011132
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) chloride
Smeltepunkt 784°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,6450
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vægt 250.6
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.134 g/mL