Få mere at vide
Neodym(III)chlorid, ultratør, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11397857
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397857 5 g 5g
11307867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014282.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10024-93-8
Neodym(III)chlorid bruges som forløber til fremstilling af neodymmetal. Det bruges som en katalysator og accelererer polymerisering af forskellige diener såsom polybutylen, polybutadien og polyisopren. Det har luminescensegenskaber og bruges i vid udstrækning som fluorescerende mærke i organiske molekyler og hjælper derved med let sporing af forbindelsen ved hjælp af fluorescensmikroskop under forskellige fysiske og kemiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10024-93-8
MDL nummer MFCD00011132
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) chloride
Smeltepunkt 784 °C
Navn note Ultratør
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,6450
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 250.6
Procent renhed 99.99%
Lugt Lugtfri
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 4.134 g/mL