Få mere at vide
Neodymium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11336318
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336318 100 g 100g
11326318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011252.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19423-78-0
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19423-78-0
MDL nummer MFCD00011132
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 124°C
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,6450
Formel vægt 250.60 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton