Få mere at vide
Neodym(III)chloridhydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Neodymium(III)chloridhydrat bruges til fremstilling af neodymmetal. Det finder også anvendelse i lasere og fiberforstærkere. Det tjener som dopingmidler til silicabaserede såvel som plastfibre. Det spiller en vigtig rolle som tilsætningsstoffer i organiske lysdioder, hvilket resulterer i forbedret LED-emissionsspektrum. Derudover bruges det til katalyse af polymerisation af forskellige diener. Det bruges til at modificere titaniumdioxid til brug som fotokatalysator. Dens belægning på aluminium og dens legering beskytter dem mod korrosion. Det bruges også i vid udstrækning som fluorescerende mærker til organiske molekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium(III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 124°C |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (REO) |
| Molekylær formel | Cl3Nd |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 250.60 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Crystalline aggregrates |