Få mere at vide
Neodym(III)chloridhydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306318
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306318 50 g 50g
11316318 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011251.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19423-78-0 | Cl3Nd | 250.59 g/mol
Neodymium(III)chloridhydrat bruges til fremstilling af neodymmetal. Det finder også anvendelse i lasere og fiberforstærkere. Det tjener som dopingmidler til silicabaserede såvel som plastfibre. Det spiller en vigtig rolle som tilsætningsstoffer i organiske lysdioder, hvilket resulterer i forbedret LED-emissionsspektrum. Derudover bruges det til katalyse af polymerisation af forskellige diener. Det bruges til at modificere titaniumdioxid til brug som fotokatalysator. Dens belægning på aluminium og dens legering beskytter dem mod korrosion. Det bruges også i vid udstrækning som fluorescerende mærker til organiske molekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19423-78-0
MDL nummer MFCD00011132
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 124°C
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Molekylær formel NdCl3·H2O
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 250.60 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Crystalline aggregrates
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neodymium(III) chloride hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Neodymium chloride