Få mere at vide
Neodym(III)chlorid, vandret, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11373457
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373457 5 g 5g
11353457 25 g 25g
11363457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018680.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10024-93-8
Neodym(III)chlorid bruges som forløber til fremstilling af neodymmetal. Det bruges som en katalysator og accelererer polymerisering af forskellige diener såsom polybutylen, polybutadien og polyisopren. Det har luminescensegenskaber og bruges i vid udstrækning som fluorescerende mærke i organiske molekyler og hjælper derved med let sporing af forbindelsen ved hjælp af fluorescensmikroskop under forskellige fysiske og kemiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10024-93-8
MDL nummer MFCD00011132
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) chloride
Smeltepunkt 784 °C
Navn note Vandfri
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,6450
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 250.6
Procent renhed 99.9%
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 4.134 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neodymium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Neodymium chloride (NdCl3)