Få mere at vide
Neodymium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Neodym(III)chlorid bruges som forløber til fremstilling af neodymmetal. Det bruges som en katalysator og accelererer polymerisering af forskellige diener såsom polybutylen, polybutadien og polyisopren. Det har luminescensegenskaber og bruges i vid udstrækning som fluorescerende mærke i organiske molekyler og hjælper derved med let sporing af forbindelsen ved hjælp af fluorescensmikroskop under forskellige fysiske og kemiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 784°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,6450 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and ethanol. |
| Formel vægt | 250.6 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |