Få mere at vide
Neodym(III)chlorid, 99,9%, (spormetalbasis), vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10563041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10563041 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10563041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 315070050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10024-93-8 | Cl3Nd | 250.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) chloride
Smeltepunkt 784 °C
Navn note 99.9%
CAS 10024-93-8
Farve Hvid
CAS min % 99.85
CAS Max % 100.0
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.90%
Molekylær formel Cl3Nd
Lineær formel Cl3Nd
MDL nummer MFCD00011132
Merck Index 10, 6295
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 96,7 g/100 ml (13 °C)
Molekylvægt (g/mol) 250.59
Formel vægt 250.59
Procent renhed 99.90%
Grad Spormetalbasis