Få mere at vide
Neodymium(III) carbonate hydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049589
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11377118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015301.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38245-38-4 | C3Nd2O9 | 468.51 g/mol
Neodymcarbonat bruges hovedsageligt til glas, krystal og kondensatorer. Det er nyttigt i beskyttelseslinser til svejsebriller. Det bruges også i CRT-skærme for at forbedre kontrasten mellem røde og grønne. Det er højt værdsat i glasfremstilling for sin attraktive lilla farve til glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38245-38-4
Molekylær formel C3Nd2O9
Molekylvægt (g/mol) 468.51
MDL nummer MFCD00150426
InChI nøgle UTWHRPIUNFLOBE-UHFFFAOYSA-H
Synonym neodymium carbonate 2:3 hydrate, neodymium carbonate hydrate, carbonic acid, neodymium 3+ salt 3:2 , hydrate, neodymium iii carbonate hydrate, neodymium carbonate hydrate 2:3:1, 3co3.2nd.h2o, neodymium 3+ tricarbonate hydrate, dineodymium 3+ ion hydrate trico3, neodymium carbonate, dineodymium 3+ hydrate tricarbonate
PubChem CID 217202
IUPAC navn neodym(3+);tricarbonat;hydrat
SMIL [Nd+3].[Nd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 468.51 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%