Få mere at vide
Neodymium(III) carbonate hydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11377118
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377118 50 g 50g
11367118 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015301.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38245-38-4 | C3Nd2O9 | 468.51 g/mol
Neodymcarbonat bruges hovedsageligt til glas, krystal og kondensatorer. Det er nyttigt i beskyttelseslinser til svejsebriller. Det bruges også i CRT-skærme for at forbedre kontrasten mellem røde og grønne. Det er højt værdsat i glasfremstilling for sin attraktive lilla farve til glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38245-38-4
Molekylær formel C3Nd2O9
Molekylvægt (g/mol) 468.51
MDL nummer MFCD00150426
InChI nøgle UTWHRPIUNFLOBE-UHFFFAOYSA-H
Synonym neodymium carbonate 2:3 hydrate, neodymium carbonate hydrate, carbonic acid, neodymium 3+ salt 3:2 , hydrate, neodymium iii carbonate hydrate, neodymium carbonate hydrate 2:3:1, 3co3.2nd.h2o, neodymium 3+ tricarbonate hydrate, dineodymium 3+ ion hydrate trico3, neodymium carbonate, dineodymium 3+ hydrate tricarbonate
PubChem CID 217202
IUPAC navn neodym(3+);tricarbonat;hydrat
SMIL [Nd+3].[Nd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 468.51 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%