Få mere at vide
Neodymium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium(III) bromide hydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Formel vægt | 383.97 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Reacton |