Få mere at vide
Neodymium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11312568
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312568 100 g 100g
11302568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014606.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29843-90-1 | Br3Nd | 383.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29843-90-1
Molekylær formel Br3Nd
Molekylvægt (g/mol) 383.95
MDL nummer MFCD00748137
InChI nøgle LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn neodym(3+)tribromid
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) bromide hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 383.97 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton