Få mere at vide
Neodym(III)acetathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455370
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11455370
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044587.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 334869-71-5 | C6H9NdO6 | 321.37 g/mol
Neodymiumacetat, hovedsagelig brugt til glas, krystal og kondensatorer. Det er nyttigt i beskyttelseslinser til svejsebriller. Det bruges også i CRT-skærme for at forbedre kontrasten mellem røde og grønne. Det er højt værdsat i glasfremstilling for sin attraktive lilla farve til glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334869-71-5
Molekylær formel C6H9NdO6
Molekylvægt (g/mol) 321.37
MDL nummer MFCD00013040
InChI nøgle KETUDCKOKOGBJB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn neodym(3+) triacetat
SMIL [Nd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium (III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 321.38 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%