Få mere at vide
Neodym(III)acetathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445370
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445370 50 g 50g
11455370 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445370 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044587.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 334869-71-5 | C6H9NdO6 | 321.37 g/mol
Neodymiumacetat, hovedsagelig brugt til glas, krystal og kondensatorer. Det er nyttigt i beskyttelseslinser til svejsebriller. Det bruges også i CRT-skærme for at forbedre kontrasten mellem røde og grønne. Det er højt værdsat i glasfremstilling for sin attraktive lilla farve til glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334869-71-5
Molekylær formel C6H9NdO6
Molekylvægt (g/mol) 321.37
MDL nummer MFCD00013040
InChI nøgle KETUDCKOKOGBJB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn neodym(3+) triacetat
SMIL [Nd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium (III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 321.38 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%