Få mere at vide
Neodymium(III) 2,4-pentanedionate, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium(III) 2,4-pentanedionate |
| Smeltepunkt | 150°C to 152°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| IUPAC navn | neodym(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide) |
| Formel vægt | 441.57 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Odorless |