Få mere at vide
Neodym-folie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, 99,9 % (REO)
Artikelnummer. 11321308
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321308 25 x 25 mm 25mm
11395759 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010248.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1723.91 DKK
    1550.65 DKK / 25mm
    Spare 173.26 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144,24 g/mol
Neodymfolie bruges i legeringer til fremstilling af permanente magneter og flintsten. Det bruges også som et additiv til briller, der bruges i solid state lasere og lysforstærkere. Det bruges også i fysiske dampaflejringsprocesser (PVD), herunder termisk og elektronstrålefordampning (e-stråle), til fremstilling af tynde film. Den neodym-baserede magnet bruges flittigt i bilindustrien med mange anvendelser, herunder startmotorer, bremsesystemer, sædejusteringer og bilstereohøjttalere. Det bruges også i CRT-skærme for at forbedre kontrasten mellem røde og grønne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-00-8
Molekylær formel Nd
Molekylvægt (g/mol) 144.24
MDL nummer MFCD00011130
InChI nøgle QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC navn neodym
SMIL [Nd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium foil
Navn note 1.0mm (0.04 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈4.4g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acids. Decomposes in water.
Procent renhed 99.9%