Få mere at vide
Neodymfolie, 0,3 mm tyk, 99,9 % (REO)
Artikelnummer. 11385759
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385759 50 x 50 mm Hver
11311308 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010247.FI
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-00-8
Molekylær formel Nd
Molekylvægt (g/mol) 144.24
MDL nummer MFCD00011130
InChI nøgle QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC navn neodym
SMIL [Nd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium foil
Navn note 0,3 mm (0,012 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈1,3g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
Procent renhed 99.9%