Få mere at vide
Neodymfolie, 0,1 mm tyk, 99,9 % (REO)
Beskrivelse
Neodymium applikationer omfatter lasere, glasfarvning og toning, dielektriske stoffer og, vigtigst af alt, som det grundlæggende grundlag for neodym-jern-bor (Nd2Fe14B) permanente magneter. Det bruges også i CRT-skærme for at forbedre kontrasten mellem røde og grønne. Det er højt værdsat i glasfremstilling for sin attraktive lilla farve til glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium foil |
| Navn note | 0,1 mm (0,004 tommer) tyk |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Mylar under argon |
| Vægt | ≈0,43g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3178 |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Vis mere |