Få mere at vide
Neodymfolie, 0,1 mm tyk, 99,9 % (REO)
Artikelnummer. 11361479
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361479 25 x 25 mm 25mm
11400390 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013964.FF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144,24 g/mol
Neodymium applikationer omfatter lasere, glasfarvning og toning, dielektriske stoffer og, vigtigst af alt, som det grundlæggende grundlag for neodym-jern-bor (Nd2Fe14B) permanente magneter. Det bruges også i CRT-skærme for at forbedre kontrasten mellem røde og grønne. Det er højt værdsat i glasfremstilling for sin attraktive lilla farve til glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-00-8
Molekylær formel Nd
Molekylvægt (g/mol) 144.24
MDL nummer MFCD00011130
InChI nøgle QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC navn neodym
SMIL [Nd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium foil
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) tyk
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0,43g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Procent renhed 99.9%