Få mere at vide
Neodymium Boron Iron, REacton™
Artikelnummer. 11396888
Mængde:
50 g
250 g
2 x 500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
Artikelnummer. 11396888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013642.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic%
Neodymium Boron Iron anvendes til fremstilling af hovedaktuatorer til computerharddiske, magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), magnetiske guitar pickupper, højttalere og hovedtelefoner, mekaniske e-cigaret affyringskontakter og magnetiske lejer og koblinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium Boron Iron
Navn note Magnet Alloy Additive
Farve Grå-sølv
Fysisk form Broken Lump
Mængde 50 g
Molekylær formel Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic%
MDL nummer MFCD02091729
Synonym Magnet Alloy Additive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Lugt Odorless
Udseende Silver gray broken lump
Tæthed 7.5g/cm3