Få mere at vide
Neodym, AAS standardopløsning, Specpure™ Nd 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11399169
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399169 100 mL 100ml
11366359 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088081.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-97-9 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Nd2O3
Molekylvægt (g/mol) 336.48
MDL nummer MFCD00011134
InChI nøgle PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dineodymium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium
Damptryk 17 mm Hg ved 20 °C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Type Analytisk standard
Mængde 100 mL
Grad Specpure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Neodymium(III) oxide: 0.12%; Water: 94.88%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neodymium, AAS standard solution, Specpure, Nd 1000
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid