Få mere at vide
Neodym @ 5000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Description
Neodym @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium |
| CAS | 7440-00-8 |
| Metoder | ICP/ICPMS |
| Analyt- eller komponentnavne | Neodymium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Nd |
| Koncentration | 1000 μg/g |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Nd |
| InChI formel | InChI=1S/Nd |
| Show More |