Få mere at vide
Neodym @ 1000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17994266
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994266 200 g
17960536 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17994266 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOND1000200G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Neodym @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium
CAS 7440-00-8
Metoder ICP/ICPMS
Analyt- eller komponentnavne Neodymium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Nd
Koncentration 1000 μg/g
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nd
InChI formel InChI=1S/Nd
SMIL [Nd]
IUPAC navn neodym
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Molekylvægt (g/mol) 144.24
Mængde 200 g
Formel vægt 143,91 g/mol